Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neurokinin A
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de purificación | HPLC |
| Nombre común | Substance K |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Polvo |
| Peso molecular | 1133.33 |
| Tipo de producto | Neurokinin A |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | His-Lys-Thr-Asp-Ser-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2 |