Learn More
Neurogenin-3 Antibody (NGN3/7698) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Código de producto. 30160893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30160893 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30160893 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP326982JF585
Mouse Monoclonal Antibody
Neurogenin-3 Monoclonal antibody specifically detects Neurogenin-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Neurogenin-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NGN3/7698
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Atoh5, BHLHA7, bHLHa7NGN-3, Class A basic helix-loop-helix protein 7, Math4B, neurogenin 3, neurogenin-3, NGN3, Protein atonal homolog 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human Neurogenin-3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50674
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ