Learn More
Neuraminidasa, Clostridium perfringens, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neuraminidase |
| CAS | 9001-67-6 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Número MDL | MFCD00131711 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acyl-neuraminyl hydrolase,EC 3.2.1.18 |
| Información de solubilidad | Soluble in water or 10mM phosphate buffer,pH 6.0 |
| Forma física | Polvo liofilizado |