Learn More
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-080
Código de producto. 15940433 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15940433 500 mg 500 miligramos
15930433 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15940433 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A33614
Aumente el nivel de multiplexado alcanzable con los aminoácidos NeuCode™ para el etiquetado metabólico de proteínas para el análisis de espectrometría de masas.
  • Eficacia del etiquetado: incorporación del 100 % de etiquetas a las proteínas de las células vivas sin toxicidad
  • Compatible: se puede multiplexar con los aminoácidos SILAC existentes
  • Ahorro de tiempo: no es necesario etiquetar hasta una incorporación del 100 % si solo se utilizan aminoácidos pesados
  • Suplementos de alta calidad: aminoácidos pesados con un >98 % de pureza isotópica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2 viales, almacenar a temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Isótopos de masa de aminoácidos
Formulario Polvo
Tipo de producto final Molécula
Cantidad 500 mg
Tipo de producto Lisina