Descripción
- Eficacia del etiquetado: incorporación del 100 % de etiquetas a las proteínas de las células vivas sin toxicidad
- Compatible: se puede multiplexar con los aminoácidos SILAC existentes
- Ahorro de tiempo: no es necesario etiquetar hasta una incorporación del 100 % si solo se utilizan aminoácidos pesados
- Suplementos de alta calidad: aminoácidos pesados con un >98 % de pureza isotópica
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de etiqueta | Isótopos de masa de aminoácidos |
| Formulario | Sólido |
| Tipo de producto final | Molécula |
| Cantidad | 50 mg |
| Tipo de producto | Lisina |