Learn More
KNF™ Bomba de transferencia de líquidos Neuberger LIQUIPORT NF 100
Descripción
Los modelos están disponibles con una selección de materiales de cabezal de bomba (cabezal de bomba de PP, PVDF o PTFE), diafragma con revestimiento de PTFE y placas de válvulas FFKM, así como en variantes de control manual (S) y externo (RC).
- Bomba de transferencia de diafragma resistente a productos químicos
- Calibración rápida y sencilla
- Función de transferencia (de 0,2 a 1,3 LPM)
- Funcionamiento en seco
- Excelente resistencia química (versiones FT) para la dosificación sencilla y la transferencia de productos químicos y otros líquidos en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
| temp. | Control de impulsos y analógico |
| Tipo de motor | Motor de AC |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 130 x 99 x 177 mm |
| Descripción | Bomba de transferencia de líquidos |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Modelo | Bomba líquida de diafragma NF 100 ft.0.18 RC |
| Tipo de tapón | Universal |
| Vataje | 29/34 W |
| Peso (imperial) | 1,5 kg |
| Temperatura máx. (imperial) | 40°C |
| Mostrar más |