Learn More
KNF™ Bomba de dosificación de líquidos Neuberger SIMDOS FEM 1.10
Código de producto. 15434600
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 1 a 100 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
15434600 De 1 a 100 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 15434600 Proveedor KNF™ N.º de proveedor 167222/160160
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Bomba de diafragma de dosificación/medición de líquidos. Ofrece combinaciones de materiales húmedos para una resistencia química óptima. Control manual del caudal y del volumen de dosificación con pantalla gráfica LCD.
Los modelos están disponibles con una selección de materiales de cabezal de bomba (cabezal de bomba de PP, PVDF o PTFE), diafragma con revestimiento de PTFE y placas de válvulas FFKM, así como en variantes de control manual (S) y externo (RC).
  • Bomba de dosificación de diafragma resistente a productos químicos
  • Calibración rápida y sencilla
  • Función de dosificación (de 1 ml a 100 ml)
  • Caudal ajustable (de 1 ml a 100 ml/min)
  • Funcionamiento en seco
  • Autocebable
  • Excelente resistencia química (versiones FT) para la dosificación sencilla de productos químicos y otros líquidos en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
Modelo Bomba de líquido de diafragma FEM 1.10 TT0.18 RCP2
Clasificación de carcasa IP65
Control externo Control analógico y de impulsos
Material PVDF (cabezal de bomba), revestimiento de PTFE (diafragma), Kalrez FFKM (válvulas)
Altura global (métrico) 144 mm
Longitud global (métrico) 93 mm
Anchura global (métrico) 150 mm
Temperatura máx. (métrico) de 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 5°C
Tensión 100/240 V
Vataje 24 W
Caudal De 1 a 100 ml/min
Presión máxima 6 bar
Peso (métrico) 0,9 kg