Learn More
KNF™ Bomba de dosificación de líquidos Neuberger SIMDOS FEM 1.10
Description
Los modelos están disponibles con una selección de materiales de cabezal de bomba (cabezal de bomba de PP, PVDF o PTFE), diafragma con revestimiento de PTFE y placas de válvulas FFKM, así como en variantes de control manual (S) y externo (RC).
- Bomba de dosificación de diafragma resistente a productos químicos
- Calibración rápida y sencilla
- Función de dosificación (de 1 ml a 100 ml)
- Caudal ajustable (de 1 ml a 100 ml/min)
- Funcionamiento en seco
- Autocebable
- Excelente resistencia química (versiones FT) para la dosificación sencilla de productos químicos y otros líquidos en una gran variedad de aplicaciones.
Specifications
Specifications
| Clasificación de carcasa | IP65 |
| Control externo | Estándar, manual |
| Material | PTFE (cabezal de bomba), revestimiento de PTFE (diafragma), Kalrez FFKM (válvulas) |
| Altura global (métrico) | 144 mm |
| Longitud global (métrico) | 150 mm |
| Anchura global (métrico) | 93 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | 80 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 5°C |
| Vataje | 24 W |
| Caudal | De 1 a 100 ml/min |
| Show More |