Learn More
KNF™ Bomba de dosificación de líquidos Neuberger SIMDOS FEM 1.02
Código de producto. 15484590
Cambiar vista
Click to view available options
temp.:
Control de impulsos y analógico
Control manual
Material:
Cabezal de bomba: PVDF, diafragma: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp. Material Tamaño de la unidad
15484590 Control de impulsos y analógico Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
15163707 Control manual Cabezal de bomba: PVDF, diafragma: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez cada uno
15414590 Control manual Polipropileno cada uno
15454590 Control de impulsos y analógico Cabezal de bomba: PVDF, diafragma: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15484590 Proveedor KNF™ N.º de proveedor 166077/165467
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Bomba de diafragma de dosificación/medición de líquidos. Ofrece combinaciones de materiales húmedos para una resistencia química óptima. Control manual del caudal y del volumen de dosificación con pantalla gráfica LCD.
Los modelos están disponibles con una selección de materiales de cabezal de bomba (cabezal de bomba de PP, PVDF o PTFE), diafragma con revestimiento de PTFE y placas de válvulas FFKM, así como en variantes de control manual (S) y externo (RC).
  • Bomba de dosificación de diafragma resistente a productos químicos
  • Calibración rápida y sencilla
  • Función de dosificación (de 1 ml a 100 ml)
  • Caudal ajustable (de 1 ml a 100 ml/min)
  • Funcionamiento en seco
  • Autocebable
  • Excelente resistencia química (versiones FT) para la dosificación sencilla de productos químicos y otros líquidos en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
temp. Control de impulsos y analógico
Tipo de motor Motor de AC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 93 x 150 x 144 mm
Descripción Bomba dosificadora de líquidos
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Modelo Bomba de líquido de diafragma FEM 1.02 ft.0.18 RCP2
Tipo de tapón Universal
Vataje 10 W
Peso (imperial) 0,9 kg
Temperatura máx. (imperial) 40°C
Caudal De 0,02 a 20 ml/min
Frecuencia De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tipo de bomba Bomba dosificadora de líquidos de diafragma
Clasificación de carcasa IP65
N. º de cabezales de bomba 1
Temperatura mín. (imperial) de 5 °C
Capacidad de aceite Sin aceite
Aplicaciones Dosificación/medición de líquidos
N.º de etapas 1
Presión máxima 6 bar G
Tensión 100/240 V
Cantidad 1