Learn More
KNF™ Bomba de vacío de diafragma Neuberger™ para gases húmedos N 840.3 FT.40.18
Código de producto. 15757248
Change view
Click to view available options
Caudal:
34/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
15757248 34/ l/min cada uno
1 options
Código de producto. 15757248 Proveedor KNF™ N.º de proveedor 312297/026365
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transfiera, comprima y bombee sin contaminación. Las bombas de vacío de PTFE de KNF™ son adecuadas para destilación, filtración y preparación para el análisis, sublimación, extracción y evaporación o secado.
  • Resistente a la corrosión y a los disolventes
  • Reemplazo ideal para bombas de chorro de agua
  • Sin mantenimiento
  • El diafragma estructurado proporciona una larga vida
  • Compacto y portátil
  • Caudal de 10 a 60 LPM
  • vacío de hasta 2 mbar abs
Especificaciones
Vacío máx. 10 Mbar abs.
Tipo de motor Motor de AC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 341 x 189 x 239 mm
Descripción Bomba de vacío de diafragma
Material Diafragma: Revestimiento de PTFE, cabezal de bomba: PTFE, válvulas: FFPM
Modelo Bomba de vacío de diafragma para gases húmedos N 840.3 ft.0.40.18
Tipo de tapón UE
Vataje 245 W
Peso (imperial) 12,9 kg
Temperatura máx. (imperial) 40°C
Caudal 34/ l/min
Frecuencia 50 Hz
Altura total (imperial) 239 mm
Longitud global (imperial) 341 mm
Anchura total (imperial) 189 mm
Tipo de bomba Sistema de vacío
Clasificación de carcasa IP44
N. º de cabezales de bomba 2 cabezas
Temperatura mín. (imperial) de 5 °C
Capacidad de aceite Sin aceite
Aplicaciones Evaporación giratoria, concentración centrífuga, horno de vacío
N.º de etapas 2 fases
Tensión 230 V
Cantidad 1