Learn More
Beskrivning
- Fabricado según DIN 12 847, incluye 2 cubreobjetos para hemacitómetro.
- La regla muestra 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno.
- Los cuatro cuadrados grandes en las esquinas marcados con ''L'' para contar leucocitos se subdividen cada uno en 16 cuadrados con lados de 0,25 mm.
- El cuadrado grande del centro se subdivide en 16 cuadrados con lados de 0,25 mm.
- El cuadrado grande del centro se subdivide en 25 cuadrados grupales de lados de 0,2 mm. Cada grupo cuadrado consta de 16 minicuadrados con lados de 0,05 mm, cada uno con un área de 0,0025 mm 2 .
- Los 5 cuadrados de grupo en el gran cuadrado central se utilizan para el recuento de trombocitos y eritrocitos.
- Todos los cuadrados de grupo tienen tres líneas de límite en cada lado. La línea central es la línea límite y determina si las células en el área marginal se incluirán en el recuento o no.
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de producto | Dispositivo de recuento |
| Cantidad | 1Each |
| Fondo (métrico) | 0,1mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de leucocitos, eritrocitos y trombocitos |
| Incluye | Sin abrazaderas de resorte |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?