Learn More
Marienfeld Superior™ Cámara de conteo con doble regla de red y V-Slash
Descripción
- Instrumento de medición preciso para determinar el número de partículas en líquidos.
- Una ranura en V facilita la alimentación del espacio capilar entre el fondo de la cámara y el vidrio de cubierta del hematocitómetro.
- Fabricado en vidrio óptico especial.
- Equipado con dos rejillas
- Con 2 cubreobjetos para hemacitómetro de 20x26 mm
- Empaquetado individualmente en una caja de plástico transparente, 10 cajas en una caja de cartón.
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) según la directiva IVD 98/79/EC, con marca CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cámara de Conteo (Brightline) |
| Descripción | Neubauer-mejorado |
| Modelo | Con V-slash |
| Cantidad | 1Each |
| Fondo (métrico) | 0.1 mm |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
| Incluye | Dos cubreobjetos de 20 x 26 mm |