Learn More
Netupitant, TRC
Código de producto. 30468241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468241 10 mg 10 miligramos
30466598 500 mg 500 miligramos
30466147 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39095010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 290297-26-6
Fórmula molecular C30 H32 F6 N4 O
Peso molecular (g/mol) 578.59
Sinónimo N,α,α-Trimethyl-N-[4-(2-methylphenyl)-6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinyl]-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzeneacetamide
Nombre IUPAC 2-[3,5-bis(trifluorometil)fenilo]-N,2-dimetil-N-[4-(2-metilfenil)-6-(4-metilpiperazina-1-il)piridina-3-il]propanamida
SMILES CN(C(=O)C(C)(C)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cnc(cc2c3ccccc3C)N4CCN(C)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Netupitant
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H32F6N4O/c1-19-8-6-7-9-23(19)24-17-26(40-12-10-38(4)11-13-40)37-18-25(24)39(5)27(41)28(2,3)20-14-21(29(31,32)33)16-22(15-20)30(34,35)36/h6-9,14-18H,10-13H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.248