Learn More
Netupitante N-óxido, TRC
Código de producto. 30180230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180230 25 mg 25 miligramos
30180009 5 mg 5 miligramos
30179782 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39095525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 910808-11-6
Fórmula molecular C30H32F6N4O2
Peso molecular (g/mol) 594.59
Sinónimo N,alpha,alpha-Trimethyl-N-[6-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-4-(2-methylphenyl)-3-pyridinyl]-3,5-bis(trifluoromethyl)-benzeneacetamide
Nombre IUPAC 2-[3,5-bis(trifluorometil)fenilo]-N,2-dimetil-N-[6-(4-metil-4-oxidopiperazina-4-ium-1-il)-4-(2-metilfenil)piridina-3-il]propanamida
SMILES CN(C(=O)C(C)(C)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cnc(cc2c3ccccc3C)N4CC[N+](C)([O-])CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Netupitant N-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H32F6N4O2/c1-19-8-6-7-9-23(19)24-17-26(39-10-12-40(5,42)13-11-39)37-18-25(24)38(4)27(41)28(2,3)20-14-21(29(31,32)33)16-22(15-20)30(34,35)36/h6-9,14-18H,10-13H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.2429