Learn More
Netupitant metabolite Netupitant N-oxide, MedChemExpress
Descripción
Netupitant N-oxide is the metabolite of Netupitant, which is a highly selective NK1 receptor antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Netupitant metabolite Netupitant N-oxide |
| CAS | 910808-11-6 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H32F6N4O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Netupitant N-oxide |
| SMILES | CN(CCN1C2=CC(C3=CC=CC=C3C)=C(N(C)C(C(C)(C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)=O)C=N2)(CC1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 594.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 594.59 |
| Grado | Research |
| Mostrar más |