Learn More
Netupitant, MedChemExpress
Código de producto. 16499577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499577 5 mg 5 miligramos
16453087 50 mg 50 miligramos
16437038 10 mg 10 miligramos
16407096 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16346
MedChemExpress Netupitant (CID-6451149) is a highly potent, selective and orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.95 nM for hNK1 in CHO cells. Netupitant has antiemetic affect.
Netupitant (CID-6451149) is a highly potent, selective and orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.95 nM for hNK1 in CHO cells. Netupitant has antiemetic affect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Netupitant
CAS 290297-26-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H32F6N4O
Cantidad 5 mg
Sinónimo CID 6451149
Información de solubilidad DMSO : 9.09 mg/mL (15.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CN1CCN(C2=CC(C3=C(C)C=CC=C3)=C(N(C)C(C(C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)(C)C)=O)C=N2)CC1
Peso molecular (g/mol) 578.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.59
Porcentaje de pureza 98.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation