Learn More
Netupitant-d6, MedChemExpress
Código de producto. 16421609
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16421609 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16421609 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16346S
MedChemExpress Netupitant D6 is the deuterium labeled Netupitant (CID-6451149), which is a highly potent and selective, orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist.
Netupitant D6 is the deuterium labeled Netupitant (CID-6451149), which is a highly potent and selective, orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Netupitant-d6
CAS 2070015-31-3
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C30H26D6F6N4O
Color Blanco
Sinónimo CID-6451149-d6
SMILES CN(CC1)CCN1C2=CC(C3=CC=CC=C3C)=C(N(C)C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)=O)C=N2
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular (g/mol) 584.63
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.63
Porcentaje de pureza 98.0%