Learn More
Netobimin Sodium Salt, TRC
Código de producto. 17984525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984525 10 mg 10 miligramos
17944825 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17984525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39090010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88254-99-3
Fórmula molecular C14 H19 N4 O7 S2 . Na
Peso molecular (g/mol) 442.44
Sinónimo Ethanesulfonic acid, 2-[[[(methoxycarbonyl)amino][[2-nitro-5-(propylthio)phenyl]amino]methylene]amino]-, monosodium salt (9CI)
Nombre IUPAC sodio; 2-[[(Z)-N-metoxicarbonil-N'-(2-nitro-5-propilsulfanilfenil)carbamimidoil]amino]etanosulfonato
SMILES [Na+].CCCSc1ccc(c(c1)\N=C(\NCCS(=O)(=O)[O-])/NC(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Netobimin Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N4O7S2.Na/c1-3-7-26-10-4-5-12(18(20)21)11(9-10)16-13(17-14(19)25-2)15-6-8-27(22,23)24;/h4-5,9H,3,6-8H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H2,15,16,17,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.0593
Porcentaje de pureza >95%