Learn More
Sulfato de netilimicina, TRC
Código de producto. 18080920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080920 10 mg 10 miligramos
18043530 25 mg 25 miligramos
18062030 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18080920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39080010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56391-57-2
Fórmula molecular 2 C21 H41 N5 O7 . 5 H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 1441.55
Sinónimo Netilmicin sulfate, 2-Deoxy-6-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-β-l-arabinopyranosyl]-4-O-(2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-α-d-glycero-hex-4-enopyranosyl)-1-N-ethyl-d-streptamine sulfate, 2-Deoxy-6-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-beta-l-arabinopyranosyl]-4-O-(2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-d-glycero-hex-4-enopyranosyl)-1-N-ethyl-d-streptamine sulfate
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4-amino-3-(2S,3R)-3-amino-6-(aminometil)-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]oxi]-6-(etilamino)-2-hidroxiciclohexil]oxi-5-metil-4-(metilamino)oxano-3,5-diol; Ácido sulfúrico
SMILES CCN[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2OC(=CC[C@H]2N)CN)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O.CCN[C@@H]4C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]5OC(=CC[C@H]5N)CN)[C@H](O)[C@H]4O[C@H]6OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]6O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Netilmicin sulfate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H41N5O7.5H2O4S/c2*1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20;5*1-5(2,3)4/h2*5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*11-,12+,13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m11...../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1440.4381