Learn More
Netilmicin sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16484177
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484177 50 mg 50 miligramos
16460728 5 mg 5 miligramos
16458026 100 mg 100 miligramos
16408298 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16484177
Marca: Medchem Express HYA0086
MedChemExpress Netilmicin (sulfate) (SCH-20569 (sulfate)) is an active aminoglycoside antibiotic against most Gram-negative and some Gram-positive bacteria, including certain strains resistant to gentamicin.
Netilmicin (sulfate) (SCH-20569 (sulfate)) is an active aminoglycoside antibiotic against most Gram-negative and some Gram-positive bacteria, including certain strains resistant to gentamicin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Netilmicin sulfate
CAS 56391-57-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H41N5O7.5/2H2SO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo SCH-20569 sulfate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (138.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NCC1=CC[C@@H](N)[C@](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](NCC)[C@H](O[C@@]3([H])OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]3O)[C@H]2O)([H])O1.[2.5H2SO4]
Peso molecular (g/mol) 720.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.78
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation