Learn More
Nestoron, MedChemExpress
Descripción
Nestoron (ST-1435) is a 19-norprogesterone derivative with high affinity and selectivity for progesterone receptors. Nestoron is a highly selective and potent progestogen that can be used as a hormonal contraceptive.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nestoron |
| Forma física | Solid |
| CAS | 7759-35-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H30O4 |
| Sinónimo | ST-1435 Elcometrine |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (89.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC([C@]1(OC(C)=O)[C@@]2([C@]([H])([C@@]3(CCC4=CC(CC[C@@]4([C@]3(CC2)[H])[H])=O)[H])CC1=C)C)=O |
| Mostrar más |