Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de ajuste D de cuero Nubuck engrasado Nestor
Código de producto. 10062194
Change view
Click to view available options
Tamaño:
41
42
43
44
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
10062194 44 1 par
10576164 41 1 par
10189679 43 cada uno
10516184 42 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10062194 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM76254644
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para una comodidad optimizada para todo tipo y tamaño de pies.
  • Parte superior de Nubuck engrasado
  • Revestimiento de plata desinfectada Hydro-Tec™
  • Plantilla antiestática no tejida
  • Suela GripForce™ Easy Twist
Especificaciones
Color Negro, Marrón
Material de revestimiento Plata desinfectada Hydro-Tec
Material Cuero
Tamaño 44
Características exclusivas Plantilla antiestática no tejida
Material de la suela Suela GripForce™ Easy Twist
Material del dedo del pie Acero
Tipo de producto Zapatos de cuero Nubuck engrasado