Learn More
Ohaus™ Abrazadera de cadena Nester
Código de producto. 15722369 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
262,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15722369 262,00 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15722369
Marca: Ohaus™ 30392318
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera de cadena Nester OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura el material de vidrio del laboratorio.
  • Los brazos de extensión con una rotación de 360° permiten la colocación del aparato en varias distancias desde el marco de laboratorio sin comprometer la integridad del experimento
  • Las abrazaderas giratorias y de posición fija sujetan el aparato cerca de la estructura o el soporte del laboratorio y tienen un soporte integral incorporado para acoplarlo a las estructuras del laboratorio o al aparato
  • Ajuste único
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Descripción Abrazadera, especialidad, Nester, CLS-NESTXS
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (imperial) 10,32 in
Longitud (imperial) del brazo 5,980 in
Longitud (métrico) 262,00 mm
Longitud (métrico) del brazo 152 mm
Tamaño (métrico) del asa 50 a 102 mm
Jaw Type Nester