Learn More
Lovibond™ Tubo de Nessler Tintometer™ con émbolos
Código de producto. 13151671
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
13151671 50 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 13151671 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 353080
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Se utiliza para evaluar el color de los productos en comparación con las series representativas de patrones establecidos de color
  • Émbolos antimenisco
Especificaciones
Volumen (métrico) 50 mL
Longitud (métrico) 113 mm
Para utilizar con (equipo) Sistema Nessleriser 2150
Cantidad Paquete de 2