Learn More
Afora™ Tubo Nessler
Código de producto. 12058902
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
50 mL
De 50 a 100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12058902 50 mL cada uno
12006811 100 mL cada uno
12098902 De 50 a 100 ml cada uno
12078902 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12058902 Proveedor Afora™ N.º de proveedor 6481
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Compare el color y la turbidez de varias soluciones con los tubos de Nessler Afora™.
  • Comparación de color y turbidez
  • Diseño alto o corto
Especificaciones
Volumen (métrico) 50 mL
Cantidad Paquete de 1