Learn More
Reactivo de Nessler, Chem-Lab
Código de producto. p-8014367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11929232 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 11929232 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL0214760100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se usa para detectar amoníaco. El reactivo de Nessler, Chem-Lab es una solución de yoduro de potasio y cloruro de mercurio/yoduro de mercurio, más hidróxido de sodio en agua amoníaco. Se utiliza para la determinación cualitativa de compuestos de amoníaco y amonio.
El reactivo de Nessler (K2HgI4) es una solución preparada mediante la combinación de hidróxido de sodio y yoduro de potasio con cloruro mercúrico o yoduro de mercurio. Cuando reacciona con amoníaco gaseoso, produce gases marrones. Cuando pasa a través de una solución de amoníaco, produce un precipitado marrón sucio.
CAS 7783-33-7
Fórmula molecular H4HgI4K2
Peso molecular (g/mol) 790.44
Número MDL MFCD00049656
Clave InChI ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nessler's reagent, nessler reagent, mayer's reagent, channing's solution, caswell no. 695, potassium iodomercurate, mercury ii potassium iodide, mercury potassium iodide, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
PubChem CID 24542
ChEBI CHEBI:51568
SMILES [K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercuric potassium iodide
Color Yellow
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Composición 70g KI + 100g HgCl2 + 160g NaOH / l H2O
Información de solubilidad Water Soluble
Nombre IUPAC dipotassium tetraiodomercurydiuide
Formula Weight (peso de la fórmula) 786.40g/mol
Olor Odorless
pH >13
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nessler reactivo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabon.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: KI,HgCl2,NaOH