Learn More
Nesolicaftor, MedChemExpress
Código de producto. 16474518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474518 10 mg 10 miligramos
16440827 50 mg 50 miligramos
16475376 100 mg 100 miligramos
16407237 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111680
MedChemExpress Nesolicaftor (PTI-428) is a specific cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) amplifier.
Nesolicaftor (PTI-428) is a specific cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) amplifier.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nesolicaftor
Forma física Solid
CAS 1953130-87-4
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N4O4
Sinónimo PTI-428
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (705.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2)=NO1)N[C@H]3C[C@H](C4=NN=C([C@H](O)C)O4)C3
Peso molecular (g/mol) 354.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.36
Porcentaje de pureza 99.65%