Learn More
MedChemExpress Nesiritide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.45% |
| CAS | 124584-08-3 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 3464.04 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 40 mg/mL (11.55 mM) |
| Sinónimo | Brain Natriuretic Peptide-32 human∣ BNP-32 |