Learn More
Acetato de nerilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429546 100 g 100 g
11419546 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19282.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 141-12-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-12-8
Fórmula molecular C12H20O2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Número MDL MFCD00063205
Clave InChI HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Sinónimo neryl acetate, nerol acetate, neryl ethanoate, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate, nerol acetate 6ci, unii-of82iju18h, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, cis-geranyl acetate, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, of82iju18h
PubChem CID 1549025
Nombre IUPAC Acetato de [(2Z)-3,7-dimetilocta-2,6-dienilo]
SMILES CC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neryl acetate
Densidad 0.91
Punto de ebullición 133°C to 135°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Olor Pleasant
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2(CH3)C=CHCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.46
Cantidad 100 g
Beilstein 1722814
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 98%