Learn More
Nerolidol (mezcla de cis y trans, estabilizado con alfa-tocoferol), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (cis + trans)-Nerolidol |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1984 |