Learn More
Nerolidol (mezcla de cis y trans, estabilizado con alfa-tocoferol), TRC
Código de producto. 30466976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466976 5 g -
30471604 100 g 100 g
30469312 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3901205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7212-44-4
Fórmula molecular C15 H26 O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Sinónimo 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, Nerolidol (6CI), 3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (±)-Nerolidol, FCI 119b, Nerodilol
Nombre IUPAC 3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(C)(O)C=C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (cis + trans)-Nerolidol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1984