Learn More
Nerolidol, cis + trans, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473088 25 g 25 g
11483088 100 g 100 g
11493088 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18812.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7212-44-4 | C15H26O | 222.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7212-44-4
Fórmula molecular C15H26O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Número MDL MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00008911,MFCD00085350
Clave InChI FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQNA-N
Sinónimo 3r,6e-nerolidol, unii-uoc0644v25, 3r-6e-nerolidol, nerolidol, 3r,6e-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, e-nerolidol, 1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, 3r,6e, nerolidol, 6e--, --nerolidol, ?-nerolidol
PubChem CID 11241545
ChEBI CHEBI:59959
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nerolidol
Nombre de nota cis + trans
Densidad 0.876
Punto de ebullición 263°C to 266°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 25 g
Beilstein 1724135
Índice Merck 14,6477
Nombre IUPAC (3R,6E)-3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.37
Porcentaje de pureza ≥97%