Learn More
Nerol, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nerol |
| CAS | 106-25-2 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,6-Octadien-1-ol','3,7-dimethyl-','(2Z)-, 2,6-Octadien-1-ol','3,7-dimethyl-','(Z)- (8CI), Nerol (6CI), (2Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (Z)-Geraniol, (Z)-Nerol, 2-cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, 3,7-Dimethyl-cis-2,6-octadien-1-ol, Nerol 900, Neryl alcohol, cis-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, cis-Geraniol, β-Nerol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7- |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C/CO)\C)C |
| Nombre IUPAC | (2Z)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1358 |