Learn More
Nerol 1000 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309479 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309479 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010078IP
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nerol
CAS 106-25-2
Nombres de analitos o componentes Nerol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C10 H18 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2Z)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (Z)- (8CI), Nerol (6CI), (2Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (Z)-Geraniol, (Z)-Nerol, 2-cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, 3,7-Dimethyl-cis-2,6-octadien-1-ol, Nerol 900, Neryl alcohol, cis-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, cis-Geraniol, β-Nerol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7-
SMILES CC(=CCC\C(=C/CO)\C)C
Nombre IUPAC (2Z)-3,7-dimetilocta-2,6-dien-1-ol
Solvent or Matrix Isopropanol
Peso molecular (g/mol) 154.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358 g/mol