Learn More
Thermo Scientific™ Agua de alta pureza NERL™
Aumente el control de los procedimientos de diagnóstico críticos mediante el agua de alta pureza Thermo Scientific™ NERL™ en lugar de agua desionizada o destilada.
124.00€
Especificaciones
| pH | 5 to 7 |
|---|---|
| Grado | NERL |
Alertas:
- Solo para uso diagnóstico in vitro y en el laboratorio
- No apta para infusión, inyección ni irrigación
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15312208
|
Thermo Scientific™
9805 |
5 gal. |
124.00€
paquete de 1 |
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
||||
Descripción
Aumente el control de los procedimientos de diagnóstico críticos mediante el agua de alta pureza Thermo Scientific™ NERL™ en lugar de agua desionizada o destilada. Este producto cumple las especificaciones de CAP/CLSI para el agua para uso con reactivos de laboratorio clínico (CLRW) en el momento de la fabricación.
Preparada normalmente con una resistencia específica de 18 megaohmios/cm mediante ósmosis inversa, desionización de lecho mixto, filtración con carbón activado y filtración final hasta 0,2 micrómetros, el agua de alta pureza NERL no contiene prácticamente partículas de compuestos orgánicos e inorgánicos ni contaminantes solubles.
No contiene conservantes.
Información para pedidos:
Certificado de análisis disponible para cada caso
- Solo para uso diagnóstico in vitro y en el laboratorio
- No apta para infusión, inyección ni irrigación
Especificaciones
| 5 to 7 | |
| NERL |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : De 15 °C a 30 °C
General Purpose - For in vitro diagnostic or laboratory use only. Not for infusion, injection or irrigation.