Learn More
Thermo Scientific™ Agua de alta pureza NERL™
Código de producto. 15312208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 gal.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15312208 5 gal. cada uno
1 options
  • Solo para uso diagnóstico in vitro y en el laboratorio
  • No apta para infusión, inyección ni irrigación
Código de producto. 15312208 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9805
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
  • Solo para uso diagnóstico in vitro y en el laboratorio
  • No apta para infusión, inyección ni irrigación
Aumente el control de los procedimientos de diagnóstico críticos mediante el agua de alta pureza Thermo Scientific™ NERL™ en lugar de agua desionizada o destilada.
Aumente el control de los procedimientos de diagnóstico críticos mediante el agua de alta pureza Thermo Scientific™ NERL™ en lugar de agua desionizada o destilada. Este producto cumple las especificaciones de CAP/CLSI para el agua para uso con reactivos de laboratorio clínico (CLRW) en el momento de la fabricación.
Preparada normalmente con una resistencia específica de 18 megaohmios/cm mediante ósmosis inversa, desionización de lecho mixto, filtración con carbón activado y filtración final hasta 0,2 micrómetros, el agua de alta pureza NERL no contiene prácticamente partículas de compuestos orgánicos e inorgánicos ni contaminantes solubles.
No contiene conservantes.
Información para pedidos:
Certificado de análisis disponible para cada caso
  • Solo para uso diagnóstico in vitro y en el laboratorio
  • No apta para infusión, inyección ni irrigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 5 to 7
Grado NERL
Cantidad 5 gal.
General Purpose - For in vitro diagnostic or laboratory use only. Not for infusion, injection or irrigation.