Learn More
Sal sódica de neridronato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neridronate Sodium Salt |
| CAS | 80729-79-9 |
| Fórmula molecular | C6 H16 N O7 P2 . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H17NO7P2.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8,15(9,10)11)16(12,13)14;/h8H,1-5,7H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].NCCCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(6-amino-1-hidroxi-1-fosfonohexil)-hidroxifosfinato |
| Peso molecular (g/mol) | 299.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.03 |