Learn More
Sal sódica de neridronato, TRC
Código de producto. 30474544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30474544 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30474544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3900251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neridronate Sodium Salt
CAS 80729-79-9
Fórmula molecular C6 H16 N O7 P2 . Na
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H17NO7P2.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8,15(9,10)11)16(12,13)14;/h8H,1-5,7H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].NCCCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(6-amino-1-hidroxi-1-fosfonohexil)-hidroxifosfinato
Peso molecular (g/mol) 299.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.03
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.