Learn More
Oxalato de nereistoxina 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315809 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315809 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15502000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nereistoxin oxalate
CAS 1631-52-3
Nombres de analitos o componentes Nereistoxin oxalate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H11 N S2 . C2 H2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NS2.C2H2O4/c1-6(2)5-3-7-8-4-5;3-1(4)2(5)6/h5H,3-4H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMILES CN(C)C1CSSC1.OC(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC N,N-dimetilditiolan-4-amina; ácido oxálico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 239.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0286 g/mol