Learn More
Neratinib, TRC
Código de producto. 30468628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30468628 10 mg
30465805 100 mg
30479941 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39009010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698387-09-6
Fórmula molecular C30 H29 Cl N6 O3
Peso molecular (g/mol) 557.04
Sinónimo 2-Butenamide, N-[4-[[3-chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]amino]-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl]-4-(dimethylamino)-, (2E)-, (2E)-N-[4-[[3-Chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]amino]-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (E)-N-[4-[3-Chloro-4-[(2-pyridinyl)methoxy]anilino]-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (E)-N-[4-[[3-Chloro-4-((pyridin-2-yl)methoxy)phenyl]amino]-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, HKI 272, Neratinib
Nombre IUPAC (E)-N-[4-[3-cloro-4-(piridina-2-ilmetoxi)anilino]-3-ciano-7-etoxiquinolina-6-il]-4-(dimetilamino)but-2-enamida
SMILES CCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(OCc4ccccn4)c(Cl)c3)c2cc1NC(=O)\C=C\CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neratinib
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H29ClN6O3/c1-4-39-28-16-25-23(15-26(28)36-29(38)9-7-13-37(2)3)30(20(17-32)18-34-25)35-21-10-11-27(24(31)14-21)40-19-22-8-5-6-12-33-22/h5-12,14-16,18H,4,13,19H2,1-3H3,(H,34,35)(H,36,38)/b9-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.199