Learn More
Neratinib, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16514444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16514444 250 mg 250 miligramos
16504444 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514444 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464702500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 698387-09-6 | C30H29ClN6O3 | 557.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698387-09-6
Fórmula molecular C30H29ClN6O3
Peso molecular (g/mol) 557.05
Clave InChI JWNPDZNEKVCWMY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N-[4-({3-cloro-4-[(piridin-2-il)metoxi]fenil}amino)-3-ciano-7-etoxiquinolina-6-il]-4-(dimetilamino)but-2-enamida
SMILES CCOC1=C(NC(=O)C=CCN(C)C)C=C2C(NC3=CC(Cl)=C(OCC4=CC=CC=N4)C=C3)=C(C=NC2=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neratinib
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.05
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Neratinib, Thermo Scientific Chemicals
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Neratinib