Learn More
Neratinib, MedChemExpress
Código de producto. 16471306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471306 200 mg 200 miligramos
16457816 100 mg 100 miligramos
16408048 10 mg 10 miligramos
16403967 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32721
MedChemExpress Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.
Neratinib (HKI-272) is an orally available, irreversible, highly selective HER2 and EGFR inhibitor with IC50s of 59 nM and 92 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neratinib
CAS 698387-09-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H29ClN6O3
Cantidad 200 mg
Sinónimo HKI-272
Información de solubilidad DMSO : 13.33 mg/mL (23.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(OCC2=NC=CC=C2)C=CC(NC3=C(C#N)C=NC4=CC(OCC)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C43)=C1
Peso molecular (g/mol) 557.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.04
Porcentaje de pureza 96.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease