Learn More
Neratinib-d6, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Neratinib-d6 |
| CAS | 1259519-18-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C30H23D6ClN6O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2E)-N-[4-[[3-Chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]amino]-3-cyano-7-ethoxy-6-quinolinyl]-4-(dimethylamino-d6)-2-butenamide, HKI 272-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H29ClN6O3/c1-4-39-28-16-25-23(15-26(28)36-29(38)9-7-13-37(2)3)30(20(17-32)18-34-25)35-21-10-11-27(24(31)14-21)40-19-22-8-5-6-12-33-22/h5-12,14-16,18H,4,13,19H2,1-3H3,(H,34,35)(H,36,38)/b9-7+/i2D3,3D3 |
| SMILES | O=C(/C=C/CN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])NC1=CC2=C(C=C1OCC)N=CC(C#N)=C2NC3=CC(Cl)=C(OCC4=NC=CC=C4)C=C3 |
| Nombre IUPAC | (E)-4-(bis(metil-d3)amino)-N-(4-((3-cloro-4-(piridin-2-ilmetoxi)fenil)amino)-3-ciano-7-etoxiquinolin-6-il)but-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 563.08 |
| Show More |