Learn More
Clorhidrato de neramexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neramexane Hydrochloride |
| CAS | 209185-99-9 |
| Fórmula molecular | C11H23N.HCl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1,3,3,5,5-Pentamethylcyclohexanamine Hydrochloride, 1-Amino-1,3,3,5,5-pentamethylcyclohexane Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H23N.ClH/c1-9(2)6-10(3,4)8-11(5,12)7-9;/h6-8,12H2,1-5H3;1H |
| SMILES | Cl.NC1(C)CC(C)(C)CC(C)(C)C1 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 1,3,3,5,5-pentametilciclohexan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 205.77 |