Learn More
Neral, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neral |
| CAS | 106-26-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10H16O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7- |
| SMILES | C(\CCC=C(C)C)(=C\C=O)/C |
| Peso molecular (g/mol) | 152.24 |
| Porcentaje de pureza | >95 |