Learn More
Neqoinate, TRC
Código de producto. 30138162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138162 25 mg 25 miligramos
30006382 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38993025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13997-19-8
Fórmula molecular C22 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 365.42
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-butyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(phenylmethoxy)-, methyl ester3-Quinolinecarboxylic acid, 7-(benzyloxy)-6-butyl-1,4-dihydro-4-oxo-, methyl ester (8CI), 7-Benzyloxy-6-butyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester, AY 20385, ICI 55052, Mequinate, Methyl 7-(benzyloxy)-6-butyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinoline carboxylate, Methyl 7-(benzyloxy)-6-n-butyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Methyl benzoquate, Neqoinate, Nequinate, Statil, Statoquate, Statyl, Tranil
Nombre IUPAC metil 6-butil-4-oxo-7-fenilmetoxi-1H-quinolina-3-carboxilato
SMILES CCCCc1cc2C(=O)C(=CNc2cc1OCc3ccccc3)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nequinate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23NO4/c1-3-4-10-16-11-17-19(23-13-18(21(17)24)22(25)26-2)12-20(16)27-14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9,11-13H,3-4,10,14H2,1-2H3,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1627