Learn More
Nepsilon-trifluoroacetil-L-lisina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497727 5 g 5 g
15407737 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37051.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10009-20-8 | C8H13F3N2O3 | 242.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10009-20-8
Fórmula molecular C8H13F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 242.20
Número MDL MFCD00037223
Clave InChI PZZHRSVBHRVIMI-MLHKIVSYNA-N
Sinónimo h-lys tfa-oh, n-6-trifluoroacetyl-l-lysine, n6-trifluoroacetyl-l-lysine, n6-trifluoroaccety-l-lysine, epsilon-tfa-lysine, nepsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, l-lysine, n6-trifluoroacetyl, n 6-trifluoroacetyl-l-lysine, n-, a-trifluoroacetyl-l-lysine
PubChem CID 7009573
ChEBI CHEBI:61064
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine
Punto de fusión ∽253°C (decomposition)
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.2
Rotación óptica +19° (c=1 in 1M HCl)
Porcentaje de pureza 97%