Learn More
Éster gamma-succinimidil-alfa-terc-butílico del ácido nepsilon-palmitoil-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nepsilon-Palmitoyl-L-glutamic Acid gamma-Succinimidyl-alpha-tert-butyl Ester |
| CAS | 204521-63-1 |
| Fórmula molecular | C29 H50 N2 O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Nε-Palmitoyl-Glu-γ-succinimidyl-α-tert-butyl Ester, (2S)-5-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H50N2O7/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(32)30-23(28(36)37-29(2,3)4)19-22-27(35)38-31-25(33)20-21-26(31)34/h23H,5-22H2,1-4H3,(H,30,32)/t23-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-O-terc-butil 5-O-(2,5-dioxopirrolidin-1-il) (2S)-2-(hexadecanoilamino)pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 538.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.3618 |