Learn More
Nepsilon,Nepsilon,Nepsilon-trimetillisina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neta,Neta,Neta-Trimethyllysine-d9 |
| CAS | 1182037-78-0 |
| Fórmula molecular | C9H11D9N2O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (5S)-5-Amino-5-carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-pentanaminium Inner Salt, Lysine betaine-d9, 6-N-Trimethyl L-Lysine-d9 |
| SMILES | [O-]C([C@@H](N)CCCC[N](C([2H])([2H+])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 197.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.209 |