Learn More
Nepsilon-Fmoc-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459298 1 g 1 g
15479298 250 mg 250 miligramos
15469298 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62834.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 84624-28-2 | C21H24N2O4 | 368.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84624-28-2
Fórmula molecular C21H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 368.43
Número MDL MFCD00038365
Clave InChI RAQBUPMYCNRBCQ-TWYLJJHKNA-N
Sinónimo h-lys fmoc-oh, n'-fmoc-l-lysine, s-6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-aminohexanoic acid, n6-fmoc-l-lysine, lys fmoc-oh, n-, a-fmoc-l-lysine, n-epsilon-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-lysine, l-lysine, n6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-2-amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 7010541
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-6-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)hexanoico
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.43
Porcentaje de pureza 98%